Przejdź do
F7376
4-Fluoro-DL-tryptophan
crystalline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystalline
technique(s)
NMR: suitable
color
off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2cccc(F)c12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-2-1-3-9-10(7)6(5-14-9)4-8(13)11(15)16/h1-3,5,8,14H,4,13H2,(H,15,16)
InChI key
DEBQMEYEKKWIKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Fluoro-DL-tryptophan (4-F-TRP) is used to label bacterial arginyl-tRNA synthetases for conformational analysis and to label myoglobins and hemoglobins for NMR spectra analysis.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)