Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 798,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
798,00 zł
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:40
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source donkey | biological source sheep | biological source donkey | biological source donkey |
| technique(s) indirect immunofluorescence: 1:40 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) quantitative precipitin assay: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?