Przejdź do
F8055
FGR, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
SRC2, c-fgr, p55c-fgr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1632,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
1632,00 zł
Cena katalogowa1920,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
242-328 nmol/min·mg
mol wt
~86 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FGR(2268)
General description
Src family of tyrosine kinases is grouped into two classes- those with wide range of expression, and those with narrow range of tissue expression. Fgr belongs to the latter group. This protein has six functional domains namely, Src homology domain 4 (SH4), a unique domain, SH3 domain, SH2 domain, the catalytic SH1 domain, and a regulatory region in C-terminal. It is expressed in natural killer cells, monocytes and granulocytes.
Biochem/physiol Actions
FGR interacts with Fc?RII and thus, regulates Fc?RII-mediated signaling cascade.
This protein is expressed in B-cells of patients with Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease and chronic lymphocytic leukemia. It is also expressed in normal mantle zone B-cells and is controlled developmentally during the differentiation of myelomonocytes.
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500891
description
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Gene Information
human ... FGR(2268)
Gene Information
human ... FGR(2268)
UniProt accession no.
P09769
UniProt accession no.
P09769
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)