Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sebomed basal medium is ideal for controlled studies. It can be used to study the effects of hormones, cytokines, xenobiotics, and calcium on proliferation, differentiation, lipid synthesis, and cytokine production in the cell culture system. The basal medium is free of bovine products and does not contain phenol red or linoleic acid (or any other fatty acid).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description - | description - | description - |
| sterility sterile, sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 400 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?