Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H17N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥40 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)COC(=O)c2cccc(NC(=O)c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2
InChI
1S/C23H17N3O8/c1-14-5-7-15(8-6-14)21(27)13-34-23(29)16-3-2-4-17(11-16)24-22(28)19-10-9-18(25(30)31)12-20(19)26(32)33/h2-12H,13H2,1H3,(H,24,28)
InChI key
XVUOIWIIQVGWAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
FM19G11 has been used as ahypoxia-inducible factor-1α (HIF- 1α):
- to study the effects ofFM19G11-loaded gold nanoparticles (NPs) on self-renewal and proliferation of ependymal stem progenitor cells (epSPCs) of mice
- to study its effects on the O6-methylguanine DNA-methyltransferase (MGMT) expression in glioblastoma (GBM) cells
- to study its effects on microphthalmia-associated transcription factor (MITF) expression in melanoma cell line
Biochem/physiol Actions
FM19G11 is an inhibitor of Hypoxia Inducible Factor α (HIFα), reported to affect self-renewal and differentiation of stem cells.
FM19G11 is an inhibitor of Hypoxia Inducible Factors α (HIFα), reported to affect self-renewal and differentiation of stem cells. Hypoxia-inducible factors (HIFs) are transcription factors that respond to changes in available oxygen in the cellular environment. Among other functions (like angiogenesis), HIFα proteins affect the self-renewal and the differentiation processes of stem cells. FM19G11 inhibits the HIFα proteins that repress the target genes of the two α subunits, in various tumor cell lines as well as in adult and embryonic stem cell (ESC) models.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?