Przejdź do
F8890
Folic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97%
Synonim(y):
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058014
EC Number:
200-419-0
Beilstein/REAXYS Number:
100781
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥97%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
General description
Folic acid is a vitamin that is reduced to dihydrofolate in vivo. Dihydrofolate is further reduced tetrahydrofolate, a methyl group shuttle required for the de novo synthesis of purines, thymidylic acid, and certain amino acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)