Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17FN4O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
InChI
1S/C15H17FN4O2.C4H4O4/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DPYIXBFZUMCMJM-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-opioid analgesic; cytoprotective versus PrP fragment 106-126
Flupirtine is commercially available as maleate salt. It exists in two polymorphs : flupirtine maleate A and B. Flupirtine is useful in treating muscular spasm, muscle tension and muscle stiffness. It is known to be effective in relieving back pain. Along with cytoprotection, flupirtine also offers protection against neurodegenerative disorders such as multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, Alzheimer′s disease, Parkinson′s disease, Huntington′s chorea and AID (acquired immunodeficiency) associated encephalopathy. Flupirtine is found to be a potential drug for eye-related problems like maculopathy including diabetic retinopathy, retinitis pigmentosa and glaucoma. It is also proved to be helpful in preventing cardiac associated disorders such as myocardial ischemia and infarction, cerebral ischemia and infarction. Hepatitis is also prevented by the use of flupirtine.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: soluble >20 mg/mL | solubility - |
| color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?