Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flow adapter for jacketed LC columns
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?