Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł 765,85 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł 1453,50 zł |
Informacje o tej pozycji
765,85 zł
Cena katalogowa901,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:128
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)-FITC antibody is specific for mouse IgM with mu chain. The antibody preparation is specific for mouse IgM when tested against purified mouse IgA, IgG (all subclasses), and IgM. Goat anti-mouse IgM is then conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I.
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:128 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?