Przejdź do
F9755
Fluorinert™ FC-40
immiscible fluorocarbon oil
Synonim(y):
immiscible fluorocarbon oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
density
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10F22/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
InChI key
BPHQIXJDBIHMLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorinert™ FC-40 is a clear, colorless, non-conductive, and non-flammable liquid that is part of the Fluorinert™ family of products manufactured by 3M. It is a perfluorinated fluid that has excellent thermal and chemical stability and has a high electric strength, making it suitable for use as a heat transfer fluid. Fluorinert™ FC-40 has a low boiling point (about 155 °C)It is an immiscible fluorocarbon oil.
Application
Fluorinert™ FC-40 has been used to evaluate its compatibility with real time quantitative PCR. It has been used in the cytoskeletal contractility assay to deposit samples in dish.
For possible use as a high density chase solution in density gradient studies.
Packaging
Packaged and distributed by Sigma-Aldrich
Other Notes
A trademark for a liquid mixture of completely fluorinated aliphatic compounds.
Legal Information
Fluorinert is a trademark of 3M Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I1161BAH37922000033305
description
immiscible fluorocarbon oil
description
-
description
plastic forceps (fluorocarbon), L 4.5 in. (114 mm)
description
for use with 20 mm crimp seal, pkg of 12 ea
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
general analytical
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)