Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Fireflies have been used in several studies of bioluminescence. In particular, they may be used in assays to determine toxicity pathways because bioluminescence can quantitatively measure a wide range of biological activities.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?