Przejdź do
FG001
Roztwór powlekający fibronektyna/żelatyna
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352202
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Roztwór powlekający fibronektyna/żelatyna jest gotowym do użycia roztworem mieszanki czynników wiążących, filtrowanym 0,2 µm. Jest on stosowany do powlekania kolb do hodowli komórkowych, szalek i płytek wielodołkowych oraz do promowania przyłączania, rozprzestrzeniania się i proliferacji różnych typów komórek, zwłaszcza komórek śródbłonka, linii komórek mięśnia sercowego HL-1 (SCC065) i komórek, które wymagają powierzchni pokrytej ECM do adhezji i wzrostu hodowli komórkowej 2D. Roztwór powlekający fibronektyna/żelatyna zapobiega złuszczaniu się monowarstwy komórek śródbłonka pod wpływem naprężeń ścinających. Mieszanina roztworu powlekającego fibronektyna/żelatyna jest odpowiednia do stosowania w hodowlach bez surowicy lub z obniżoną zawartością surowicy.
Application
Roztwór powlekający fibronektyna/żelatyna może być stosowany w:
  • Przyłączaniu i rozprzestrzenianiu różnych typów komórek
  • Odpowiedni do stosowania w hodowlach bez surowicy lub z obniżoną zawartością surowicy
Biochem/physiol Actions
Fibronektyna jest zaangażowana w szerokie interakcje i funkcje, takie jak przyłączanie i migracja wielu typów komórek, montaż cytoszkieletu, fosforylacja tyrozyny i przerzuty. Fibronektyna jest wytwarzana przez wiele różnych komórek nabłonkowych i mezenchymalnych in vitro, w tym fibroblasty, chondrocyty, mioblasty, komórki Schwanna, makrofagi, hepatocyty i komórki nabłonkowe jelit.
Białka pochodzące z żelatyny są ekstrahowane poprzez gotowanie odpowiedniej skóry, ścięgien, więzadeł, kości itp. w wodzie. Żelatyna jest hydrokoloidem i jest bogata w glicynę, prolinę i hydroksyprolinę, które nadają jej stabilność strukturalną.
Preparation Note
FG001 to gotowa do użycia mieszanina składająca się z fibronektyny i żelatyny. Jest ona filtrowana przy użyciu filtra 0,2 µm. Delikatnie wymieszaj roztwór powlekający fibronektyna/żelatyna kilka razy, aby utworzyć jednorodny roztwór przed użyciem. W przypadku stosowania jako roztwór powlekający, pokryć całą powierzchnię hodowli, około 0,2-0,25 ml/cm2. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 2-3 godziny, a następnie ostrożnie odessać roztwór i przemyć 3 razy sterylnym PBS przed umieszczeniem komórek.
Pokryte naczynia do hodowli tkankowych mogą być użyte natychmiast lub przechowywane w temperaturze 4°C przez okres do jednego tygodnia wypełnione PBS i owinięte w folię parafilmową. Usunąć PBS tylko wtedy, gdy komórki są gotowe do umieszczenia na płytkach. Nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia pokrytych płytek.
Other Notes
Fibronectin is a multifunctional, extracellular matrix adhesion glycoprotein that is used as a substrate to promote attachment of cells. Multiple domains of fibronectin show binding affinities for collagen, fibrin, heparin, and specific cell membrane receptors.The most notable domain, Arg-Gly-Asp (RGD), is recognized by integrins and mediates cell adhesion.
Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins, present in collagen and an ideal cell-attachment substrate for cell culture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LPLL001LPLO001G1393
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
description
Type B, 2% in H2O, tissue culture grade, BioReagent, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
sterile
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)