Przejdź do
FG1383
Podłoże RPMI-1640
HEPES modification, with stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Nazwa produktu
Podłoże RPMI-1640, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered, sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
stable glutamine: yes
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Pożywka RPMI 1640 została opracowana w Roswell Park Memorial Institute w 1966 roku przez Moore'a i jego współpracowników. Stanowi ona modyfikację pożywki 5A McCoy'a i została opracowana w celu wspierania komórek limfoblastoidalnych w hodowli zawiesinowej, ale od tego czasu wykazano, że wspiera wiele różnych komórek, które są zależne od zakotwiczenia. Pierwotnie przeznaczona do stosowania z dodatkiem surowicy, pożywka RPMI 1640 wspiera kilka linii komórkowych przy braku surowicy. Jest również szeroko stosowany w protokołach fuzji i we wzroście komórek hybrydowych.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Podłoże RPMI-1640
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)