Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
Nazwa produktu
Granulocyte colony-stimulating factor human, >97% (SDS-PAGE), G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.01-0.1 ng/mL
quality
endotoxin tested
mol wt
18.8 kDa (175 amino acids including N-terminal methionine)
packaging
pkg of 5 and 25 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.10 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >97% (SDS-PAGE), G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture |
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay >97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?