Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
bovine, mouse, rat, human
technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membrane
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRG2(2566)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabrg2(29709)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description serum, from rabbit | description affinity isolated antibody |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| species reactivity bovine, mouse, rat, human | species reactivity rat | species reactivity rat, human | species reactivity mouse, rat, human (predicted), bovine (predicted), chicken (predicted) |
| technique(s) western blot: 1:200 using rat brain membrane | technique(s) western blot: 1:200 using rat brain membranes | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: 1:400-1:1,000 using rat brain membranes, immunohistochemistry: suitable using rat brain sections |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?