Przejdź do
G0798
GSK1016790A
≥98% (HPLC), solid, TRPV4 channel agonist
Synonim(y):
GSK101, (N-((1S)-1-{[4-((2S)-2-{[(2,4-Dichlorophenyl)sulfonyl]amino}-3-hydroxypropanoyl)-1-piperazinyl]carbonyl}-3-methylbutyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5040,00 zł
4284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32Cl2N4O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GSK1016790A, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)c1cc2ccccc2s1)C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)[C@H](CO)NS(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4Cl
InChI
1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)/t21-,22-/m0/s1
InChI key
IVYQPSHHYIAUFO-VXKWHMMOSA-N
Application
GSK1016790A has been used:
  • to stimulate transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4)-mediated currents in Xenopus laevis oocytes
  • to stimulate cells in Ca2+ level measurement in human retinal capillary endothelial cells (HRCECs)
  • to study the role of TRPV4 channels in brain injury after intracerebral hemorrhage (ICH)
  • to trigger the opening of TRPV4 channels in bovine nucleus pulposus cells or Hanks′ Balanced Salt Solution
Biochem/physiol Actions
GSK1016790A is a novel and potent TRPV4 channel agonist.
GSK1016790A is a novel and potent TRPV4 channel agonist. The TRPV4 (transient receptor potential vanilloid 4) member of the TRP superfamily has been implicated in numerous physiological processes. GSK1016790A elicited Ca2+ influx in mouse and human TRPV4 expressing HEK cells (EC50 values of 18 and 2.1 nM, respectively), and evoked a dose-dependent activation of TRPV4 whole-cell currents at concentrations above 1 nM. It is 300 fold more potent than 4a-PDD (Cat. No. P8014).
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GSK1016790A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)