Przejdź do
G0897
Genistin
From Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC), terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) inhibitor
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone 7-glucoside, Genistein 7-glucoside, Genistein-7-O-β-D-glucopyranoside, Genistoside, NSC 5112
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
64479
Assay:
≥95% (HPLC)
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Genistin, from Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Application
Genistin has been used for immune reactivity against influenza viruses in vitro and as an internal standard in isoflavones quantification.
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of genistein; useful as a negative control for genistein and other tyrosine kinase inhibitors.
Selective inhibitor of mammalian terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT), with no measurable effect on mammalian or microbial DNA polymerases.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism and Histamine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89200738221288805
Genistin phyproof® Reference Substance
PHL89200
Genistin
Genistin analytical standard
Supelco
73822
Genistin
Genistin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1288805
Genistin
description
from Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genistin
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the lambda max for genistin and what is the molar extinction coefficient at that wavelength?
    1 answer
    1. We have data from our QC labs here at Sigma on one of the Genistin products we offer, G0897. The solvent is 85% ethanol/15% water, and the lambda max is typically 262.0 or 262.5 nm. We measured the molar extinction coefficients at the lambda max for four different lots of G0897 back in the 1990s, and the average value was 39,800 M-1.Genistin is a derivative of Genistein. There is an entry for Genistein in the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, with information for Genistin under that heading.According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 14th edition, entry #4391, uv max (85% ethanol) 262.5 nm (a 90.5)".The value of ""a 90.5"" is the same as an E0.1%, or the extinction coefficient for a 1 mg/mL (or 1 gram per Liter) solution.If one multiplies 90.5 (L/g) by the molecular weight of genistin (432.38 g/mole), you get 39,130 M-1. This is pretty close to the value of 39,800 from our data above."