Przejdź do
G1002
Gly-Gly
≥99% (titration)
Synonim(y):
Diglycine, Glycyl-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9520,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CONHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-127-8
Beilstein/REAXYS Number:
1765223
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
color
white
useful pH range
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp
262-264 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
Application
Gly-Gly has been used as a buffer for the measurement of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) activity and as a component of luciferase assay buffer.
Biochem/physiol Actions
Gly-Gly or diglycine is the simplest dipeptide. It may possess proteolytic properties. Gly-gly is hydrolyzed by glycylglycine dipeptidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3915502001199308
USP
USP
1199308
Dyglicyna
description
≥99% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
-
color
white
color
white
color
white
color
-
mp
262-264 °C
mp
255-260 °C
mp
220-240 °C (dec.)
mp
-
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gly-Gly
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review