Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 877,00 zł 745,45 zł |
Informacje o tej pozycji
495,00 zł
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
methanol: 1.9 mg/mL, DMSO: 48 mg/mL
SMILES string
Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
InChI key
ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767)
General description
Application
- chick embryo yolk sac membrane (YSM) and chorioallantoic membrane (CAM) assay
- MCF-7 breast cancer assay on chorioallantoic membrane (CAM)
- metastasis assays
- rat aortic ring assay
- in vivo matrigel plug assay
- 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- flow cytometry
- western blotting
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility methanol: 1.9 mg/mL, DMSO: 48 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information - | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glipizide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?