Przejdź do
G1276
Gastrin I rat
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1504,50 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5630,00 zł
4785,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C94H128N22O31S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2126.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
1504,50 zł
Cena katalogowa1770,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C6CCC(=O)N6)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc7ccccc7)C(N)=O
InChI
1S/C94H128N22O31S2/c1-48(79(133)113-65(43-50-19-21-52(117)22-20-50)80(134)100-47-71(119)103-66(44-51-46-99-54-15-8-7-14-53(51)54)89(143)109-61(35-40-148-2)88(142)114-67(45-77(130)131)90(144)112-64(78(95)132)42-49-12-5-4-6-13-49)101-81(135)56(24-30-72(120)121)104-83(137)57(25-31-73(122)123)105-84(138)58(26-32-74(124)125)106-85(139)59(27-33-75(126)127)107-86(140)60(28-34-76(128)129)108-87(141)62(36-41-149-3)110-91(145)68-17-10-38-115(68)93(147)69-18-11-39-116(69)92(146)63(16-9-37-98-94(96)97)111-82(136)55-23-29-70(118)102-55/h4-8,12-15,19-22,46,48,55-69,99,117H,9-11,16-18,23-45,47H2,1-3H3,(H2,95,132)(H,100,134)(H,101,135)(H,102,118)(H,103,119)(H,104,137)(H,105,138)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,143)(H,110,145)(H,111,136)(H,112,144)(H,113,133)(H,114,142)(H,120,121)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H4,96,97,98)
InChI key
FUTWNIPXZKAJHO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gast(25320)
General description
Gastrin is a pyloric antral hormone, which is a small biologically active peptide thatis synthesized as a precursor. It is found to be produced in antral G cells.
Application
Gastrin I has been used in a study for gastrin stimulation in rats to determine the expression of histidine decarboxylase and histamine metabolism in gastric oxyntic mucosa during conditions of hypergastrinemia and carcinoid tumor. It has also been used for preabsorption of anti-gastrin antibody prior to immunohistochemical assay in rats.
Biochem/physiol Actions
Gastrin plays a crucial role in the maintenance of architecture and function of oxyntic mucosa of stomach, which is involved in the secretion of acid. It also triggers the secretion of acid into the gastric lumen. Continuous increased plasma levels of gastrin or hypergastrinemia, may be involved in gastrointestinal carcinogenesis, especially if it is accompanied with inflammation. The release of this peptide is suppressed during distention, which is a result of omatostatin and intrinsic cholinergic pathways. In rats, this peptide maintains gastric mucosal integrity through the up-regulation of cyclooxygenase-2 which is, in part, mediated by heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF).
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9020SCP0152
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥92% (HPLC)
biological source
rat
biological source
human
biological source
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥92% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Gene Information
rat ... Gast(25320)
Gene Information
human ... GAST(2520)
Gene Information
-
UniProt accession no.
P04563
UniProt accession no.
P01350
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I'd like to know how the recombinant rat gastrin (G1276) is made, whether it's synthetic or made in E.Coli etc. Thank you, Keith
    1 answer
    1. This product is a synthetic peptide. The sequence is Glp-Arg-Pro-Pro-Met-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2.