Przejdź do
G133
GR 89696 fumarate salt
solid
Synonim(y):
4-[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]-3-(1-pyrrolidinylmethyl)-1-piperazinecarboxylic acid methyl ester fumarate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
1751,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25Cl2N3O3 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1751,00 zł
Cena katalogowa2060,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
ethanol: 4.0 mg/mL, DMSO: >50 mg/mL, H2O: 8.5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COC(=O)N1CCN(C(CN2CCCC2)C1)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H25Cl2N3O3.C4H4O4/c1-27-19(26)23-8-9-24(15(13-23)12-22-6-2-3-7-22)18(25)11-14-4-5-16(20)17(21)10-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,10,15H,2-3,6-9,11-13H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
ABTNETSDXZBJTE-WLHGVMLRSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
GR 89696 fumarate salt has been used as a κ κ2 opioid receptor (KOR) agonist to study its anti-scratching and antipruritic effects on monkeys.
Biochem/physiol Actions
GR 89696 fumarate is a selective κ2 opioid receptor agonist.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)