Przejdź do
G2008
D-Gulose
~95%, syrup
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
224-118-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
form
syrup
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)