Przejdź do
G2269
Gastric Inhibitory Polypeptide human
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
Glucose-dependent Insulinotropic Peptide, GIP, Tyr-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Ile-Ser-Asp-Tyr-Ser-Ile-Ala-Met-Asp-Lys-Ile-His-Gln-Gln-Asp-Phe-Val-Asn-Trp-Leu-Leu-Ala-Gln-Lys-Gly-Lys-Lys-Asn-Asp-Trp-Lys-His-Asn-Ile-Thr-Gln
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C226H338N60O66S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4983.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32150313
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gastric Inhibitory Polypeptide human, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(NCC(N[C@]([C@H](O)C)([H])C(N[C@H](C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@@H](CO)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@@H](
InChI key
MGXWVYUBJRZYPE-YUGYIWNOSA-N
Gene Information
human ... GIP(2695)
Biochem/physiol Actions
Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP), a secretin family incretin hormone, is produced by K-cells resident in the gastrointestinal tract and within the CNS. GIP is use to study its diverse receptor mediated functions that range from weight loss to neuronal survival.
Other Notes
InChI: 1S/C226H338N60O66S/c1-21-113(11)181(285-218(343)165(107-288)278-203(328)150(88-125-60-64-131(292)65-61-125)264-212(337)163(99-179(310)311)274-217(342)164(106-287)279-222(347)183(115(13)23-3)283-215(340)152(87-123-47-29-26-30-48-123)275-224(349)185(120(18)289)280-174(301)105-245-192(317)142(70-75-175(302)303)252-187(312)117(15)248-190(315)134(232)85-124-58-62-130(291)63-59-124)220(345)250-119(17)189(314)254-146(76-82-353-20)199(324)272-160(96-176(304)305)210(335)258-141(57-39-44-81-231)200(325)282-182(114(12)22-2)221(346)276-156(92-129-103-241-109-247-129)206(331)260-144(67-72-167(234)294)197(322)259-145(68-73-168(235)295)198(323)271-161(97-177(306)307)211(336)265-151(86-122-45-27-25-28-46-122)214(339)281-180(112(9)10)219(344)277-158(94-171(238)298)209(334)266-154(90-127-101-243-136-52-34-32-50-133(127)136)205(330)263-149(84-111(7)8)202(327)262-148(83-110(5)6)201(326)249-118(16)188(313)253-143(66-71-166(233)293)196(321)255-137(53-35-40-77-227)191(316)244-104-173(300)251-138(54-36-41-78-228)193(318)256-139(55-37-42-79-229)195(320)269-157(93-170(237)297)208(333)273-162(98-178(308)309)213(338)267-153(89-126-100-242-135-51-33-31-49-132(126)135)204(329)257-140(56-38-43-80-230)194(319)268-155(91-128-102-240-108-246-128)207(332)270-159(95-172(239)299)216(341)284-184(116(14)24-4)223(348)286-186(121(19)290)225(350)261-147(226(351)352)69-74-169(236)296/h25-34,45-52,58-65,100-103,108-121,134,137-165,180-186,242-243,287-292H,21-24,35-44,53-57,66-99,104-107,227-232H2,1-20H3,(H2,233,293)(H2,234,294)(H2,235,295)(H2,236,296)(H2,237,297)(H2,238,298)(H2,239,299)(H,240,246)(H,241,247)(H,244,316)(H,245,317)(H,248,315)(H,249,326)(H,250,345)(H,251,300)(H,252,312)(H,253,313)(H,254,314)(H,255,321)(H,256,318)(H,257,329)(H,258,335)(H,259,322)(H,260,331)(H,261,350)(H,262,327)(H,263,330)(H,264,337)(H,265,336)(H,266,334)(H,267,338)(H,268,319)(H,269,320)(H,270,332)(H,271,323)(H,272,324)(H,273,333)(H,274,342)(H,275,349)(H,276,346)(H,277,344)(H,278,328)(H,279,347)(H,280,301)(H,281,339)(H,282,325)(H,283,340)(H,284,341)(H,285,343)(H,286,348)(H,302,303)(H,304,305)(H,306,307)(H,308,309)(H,310,311)(H,351,352)/t113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120+,121+,134-,137-,138-,139-,140-,141-,142-,143-,144-,145-,146-,147-,148-,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-/m0/s1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)