Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
Informacje o tej pozycji
529,00 zł
material
nickel
description
Thin-bar grids
packaging
vial of 25 grids
diam.
3.05 mm
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
hole W
19 μm
open area size
55%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel | description grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper | description grid size 200 mesh × 125 μm pitch, nickel | description grid size 300 mesh × 83 μm pitch, nickel |
| material nickel | material copper | material nickel | material nickel |
| packaging vial of 25 grids | packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| hole W 19 μm | hole W 19 μm | hole W 97 μm | hole W 63 μm |
| description Thin-bar grids | description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| open area size 55% | open area size 55% | open area size 55% | open area size 55% |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?