Przejdź do
G3000
β-Gentiobiose
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Synonim(y):
6-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Amygdalose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-074-0
Beilstein/REAXYS Number:
93354
MDL number:
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥85% (remainder primarily α-anomer)
form
powder
optical activity
[α]20/D 8.5 to 10.5, c = 2% (w/v) in water
color
beige
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (
)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
InChI key
DLRVVLDZNNYCBX-CQUJWQHSSA-N
Application
Gentiobiose was used in binding aβays to determine if coelomic cytolytic factor 1 (CCF-1) binds to β-1,3-glucans to stimulate the pro-PO-activating system.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2250PHL83250C7252
β-Glucogallin phyproof® Reference Substance
PHL83250
β-Glucogallin
description
≥85% (remainder primarily α-anomer)
description
Type II, ≥95%
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
plant
assay
≥85% (remainder primarily α-anomer)
assay
≥95%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (
)
solubility
180 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)