Przejdź do
G4750
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Glucono delta-lactone, δ-Gluconolactone, 1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid δ-lactone, D-(+)-Dextronic acid δ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-016-5
Beilstein/REAXYS Number:
83286
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChI key
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
General description
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone (GDL) is soluble in water and hydrolyzes into gluconic acid spontaneously and homogeneously lowers the pH. Quinoprotein glucose dehydrogenase converts D-glucose to GDL which gradually lowers the pH and transcriptionally controls the prodigiosin production. GDL is commonly used in the food industry to cause gelation of sodium caseinate by acidification. GDL helps to overcome the difficulties and variations of using starter bacterial cultures.
Application
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone has been used in the preparation of cold set gels, and hydrogels.
Biochem/physiol Actions
Glucono-d-lactone increased the doubling time and activated enzymes involved in the oxidative pentose phosphate pathway of Saccharomyces cerevisiae.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G21643474251294150
description
≥99.0% (GC)
description
99.0-101.0%, meets USP testing specifications
description
An oxidation product of glucose by glucose oxidase.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
microbial
biological source
corn
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.0-101.0%
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Gluconic acid δ-lactone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?