Przejdź do
G4875
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3720,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.63
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
200-638-1
Beilstein/REAXYS Number:
4157370
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Application
D-(+)-Glucosamine hydrochloride has been used:
  • as a standard to quantify and express chitin content as glucosamine equivalents.
  • to stimulate cells with glucose in the presence of glucosamine
Biochem/physiol Actions
Glucosamine, an amino sugar, is the precursor of the hexosamine biosynthetic pathway leading to the formation of UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc), which is then used for making glycosaminoglycans, proteoglycans, and glycolipids. D-(+)-Glucosamine inhibits the coaggregation of Candida yeast species with the bacterial strain S. salivarius.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G15141294207PHR1199
Glukozamina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1294207
Glukozamina
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥99%, BioReagent, suitable for cell culture
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
Aspergillus niger
biological source
Aspergillus niger, maize fruit
biological source
-
biological source
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?