Przejdź do
G5050
Sephadex® G-50
Superfine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
affinity chromatography: suitable
swelling
1 g swells to 9-11 mL
bead size
20-50 μm
pH
2—12
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Sephadex® G-50 is a gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatrography and gel filtration chromatography.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Application
Sephadex®G-50 has been used to purify the polymerase chain reaction (PCR) sequenced products.
Other Notes
G5050-100G′s updated product number is GE17-0041-01
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GE17057302GE17004302S5897
description
Superfine
description
Cytiva, pkg of (pack of 100 g)
description
Medium, Cytiva, pack of 500 g
description
BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, fine
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
resin
form
beads
bead size
20-50 μm
bead size
-
bead size
-
bead size
-
swelling
1 g swells to 9-11 mL
swelling
-
swelling
1 g swells to 14-15 mL
swelling
1 g swells to 9-11 mL
pH
2—12
pH
-
pH
-
pH
2-10
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-50
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)