Przejdź do
G5151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
gold
Packaging:
vial of 100 grids
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
gold
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
97 μm
open area size
55%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5526G5276G5401
description
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
description
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, nickel
description
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
description
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold
material
gold
material
nickel
material
gold
material
gold
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
hole W
97 μm
hole W
97 μm
hole W
63 μm
hole W
42 μm
open area size
55%
open area size
55%
open area size
55%
open area size
44%
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)