Kluczowe dokumenty
G5269
D-Glucuronic acid
≥98% (GC)
Synonim(y):
Glucosiduronic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D 35 to 37°, c = 6% (w/v) in H2O (equilibrium value)
metody
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white to off-white
mp
159-161 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
Klucz InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in in vitro human digestion model
- as a fibrous cellulose powder, to test the feeding preference among experimental termites
- as a standard to quantify glucuronic acid in urine sample
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides