Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 789,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
260,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
153-156 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description for biotechnological purposes, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | description ≥98% (GC) | description ≥98.0% (HPLC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?