Przejdź do
G5889
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8NNaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.11 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-538-1
NACRES:
NA.75
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
163 °C
SMILES string
[NaH].NC(CCC(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
InChI key
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
General description
L-Glutamic acid/monosodium glutamate (MSG) is the sodium salt of glutamic acid. It is a commonly used food additive.
Application
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate has been used:
  • to prepare glutamate stock solution in HEPES-buffered saline (HBS) for glutamate perfusions
  • as a component in YNG (yeast nitrogen base glutamate) medium
  • used to treat HT22 hippocampal cells to study its effects on cell viability and to examine the expression of molecules related to apoptotic cell death
  • as a component of fresh media to culture neurons and to assess glutamate uptake
Biochem/physiol Actions
Agonist at kainate, NMDA, and quisqualate receptors; an excitatory amino acid neurotransmitter.
Monosodium glutamate (MSG) is a food additive and an environmental agent, that can affect inflammation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01495G162649621
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
analytical standard
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥98.0% (NT)
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥99%
assay
≥98.5% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.0% (NT)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)