Przejdź do
G6152
D-(+)-Glucose
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Application
This glucose has been qualified for use in mouse embryo in vitro work.
Preparation Note
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2g + 15ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5146G576749139
description
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
description
Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
description
ACS reagent
description
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)