Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GAL-40, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bacteria
technique(s)
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase, immunocytochemistry: suitable, western blot: 1:1,000 using denatured-reduced Escherichia coli β-galactosidase
isotype
IgM
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description clone GAL-40, ascites fluid | description clone GAL-13, ascites fluid | description from E. coli overproducer |
| clone GAL-40, monoclonal | clone GAL-13, monoclonal | clone - |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form - |
| species reactivity bacteria | species reactivity bacteria | species reactivity - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source Escherichia coli |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?