Przejdź do
G7274
DL-Glyceric acid hemicalcium salt hydrate
≥98% (GC)
Synonim(y):
2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, Hemicalcium DL-glycerate, hemi-Calcium DL-glycerate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[HOCH2CH(OH)COO]2Ca · ×H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
282-247-6
Beilstein/REAXYS Number:
4614104
MDL number:
eCl@ss:
32039090
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
<18% water (Karl Fischer)
color
beige
mp
134 °C (dec.) (lit.)
solubility
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
cation traces
Ca: 15.5-16.5% (anhydrous)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
OKEVQKKVYQHNFW-UHFFFAOYSA-L
General description
DL-glyceric acid is also known as 2,3-dihydroxypropanoic acid.
Biochem/physiol Actions
Glyceric acid is an intermediate in the glycolysis pathway.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K62506178651738
description
≥98% (GC)
description
-
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
solubility
water: 49-51 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
crystalline
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
impurities
<18% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review