Przejdź do
G7403
Glycine
≥99% (titration), suitable for electron microscopy, BioXtra
Synonim(y):
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glycine, BioXtra, ≥99% (titration)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
electron microscopy: suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M, ≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES string
NCC(O)=O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 260 nm Amax: 0.003, λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Glycine has been used to quench unreacted aldehyde during sample (nuclei) preparation for scanning electron microscope. It has also been used for sample fixation in the process of immunolabeling.
Biochem/physiol Actions
Glycine is a non-essential amino acid. Influx of calcium through the cell membrane is mediated by glycine-gated channel. Glycine participates in the synthesis of porphyrins, purine and serine. It also serves as a competitive agonist for glutamate in binding to the NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptors. Glycine synthesis might be increased in rapidly proliferating cancer cells, due to increased demand for the amino acid.
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1552741022550046
description
BioXtra, ≥99% (titration)
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
description
ACS reagent, ≥98.5%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
form
powder
form
crystalline powder
form
powder, crystals or granules
form
crystalline
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99% (titration)
assay
99-101% (based on anhydrous substance)
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (NT)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 25 gm in 100 ml at 25 degrees c, alcohol: very slightly soluble, alcohol: soluble 0.06 gm in 100 gm (Absolute), H2O: soluble 39.1 gm in 100 ml at 50 degrees c, diethyl ether: very slightly soluble, pyridine: soluble 164 parts
solubility
-
solubility
-
cation traces
Mn: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, NH4+: ≤0.02%, Bi: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Cd: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, As: ≤0.00001%, Co: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
heavy metals: ≤0.002% (by ICP), NH4+: ≤0.005%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)