Przejdź do
G8142
Grace’s Insect Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Grace’s Insect Media, Insect Cell Culture Medium, Insect Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
516,00 zł
Informacje o tej pozycji
MDL number:
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
516,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Grace′s Insect Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Grace′s Insect Medium has been used:
  • in lipopolysaccharide or polysaccharide suspension preparation for administration into crickets for immune response studies
  • for resuspension of silk worm ovaries for primary cell culture preparation
  • as culture medium for bedbug for microbiome isolation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9771S9895T3285
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
description
With L-glutamine, without calcium chloride and sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
powder
form
powder
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
components
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: no
components
glucose: 2 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 1.8 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grace′s Insect Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 110-17-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)