Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3790,00 zł
Nazwa produktu
Monosialoganglioside GM2 from bovine brain, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2OC[C@@]4(O[C@@H]([C@H]([C@@H](C4)O)NC(=O)C)[C@@H](O)[C@@H](O)CO)C(=O)O)O)O[C@H]3[C@@H](O[C@H]([C@H]([C@@H]3O)O)OC[C@@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)CO)
InChI
1S/C68H123N3O26/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-51(81)71-44(45(78)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-90-65-58(86)57(85)60(49(38-74)93-65)95-66-59(87)63(61(50(39-75)94-66)96-64-53(70-43(4)77)56(84)55(83)48(37-73)92-64)91-41-68(67(88)89)35-46(79)52(69-42(3)76)62(97-68)54(82)47(80)36-72/h31,33,44-50,52-66,72-75,78-80,82-87H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,69,76)(H,70,77)(H,71,81)(H,88,89)/b33-31+/t44-,45+,46-,47+,48+,49+,50+,52+,53+,54+,55-,56+,57+,58+,59+,60+,61-,62+,63+,64-,65-,66-,68-/m1/s1
InChI key
USMMPBVNWHAJBE-YMEOXFOQSA-N
General description
Application
- to study the effects of GM2 supplementation and depletion of all cellular ganglioside subspecies on neurite outgrowth and neuronal survival using canine dorsal root ganglia (DRG) neurons
- as a reference standard for high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) and as antigens for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to analyze the ganglioside signatures of human prostate cancer (CaP) cells
- as a component of the reaction buffer to perform in vitro activity assay of GM1 synthase
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ≥95%, lyophilized powder | description lyophilized powder, BioXtra, γ-irradiated, ≥95% (TLC) | description ≥98%, lyophilized powder |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥95% | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?