Przejdź do
G8540
L-Glutamine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets USP testing specifications
Synonim(y):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7080,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutamine, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets USP testing specifications
assay
99.0-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl, [α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents, tested
ign. residue
≤0.10%
loss
≤0.30% loss on drying
color
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.020%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.10%
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
functional group
amide
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
L-Glutamine is the most abundant amino acid in mammalian blood and tissues. It is vital for biochemical and cell culture research. It supports cell growth, metabolism, and protein synthesis. In cell culture, it ensures cell viability, proliferation, and antibody production. In biochemical studies, L-Glutamine aids in metabolic pathways, biomolecule synthesis, and cellular processes.
Application
L-Glutamine amino acid has been used:
  • as a component of the serum-free medium to culture mice cochlear organotypic cells.
  • as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium-nutrient mixture F-12 (DMEM/F-12) medium for culturing mice seminiferous tubule segments.
  • as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium to culture human monocytic cell line.
Biochem/physiol Actions
L-Glutamine or Glutamine powder serves as a precursor for the synthesis of peptides, proteins, nucleotides, purine, pyrimidine, amino sugars, and nucleic acids. It plays an important role in promoting and maintaining cellular functions. Many cells and tissues like the intestine, kidneys, neurons in the central nervous system (CNS), liver, and pancreatic β-cells utilize glutamine at higher levels for their functioning. Glutamine regulates acid-base homeostasis and catabolic signaling. Glutamine plays a vital role in nitrogen transport and maintains the cellular redox state.Glutamine provides the necessary nitrogen, carbon and the reducing equivalents required for cell growth and division during cell culture. L-glutamic acid aids the incorporation of NH4+ into biomolecules.
L-Glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. L-Glutamine is very stable as a dry powder and as a frozen solution. In liquid media or stock solutions, however, L-glutamine degrades relatively rapidly. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3126G579276523
L-Glutamine
SAFC
G5792
L-Glutamine
description
meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
functional group
amide
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
assay
99.0-101.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, is the weight of G8540-10MG 10mg or 10g?
    1 answer
    1. The product SKU G8540-10MG is 10 milligram package.
      Helpful?
  4. How long it stable in media stored in 4℃?
    1 answer
    1. TS Final Answer: Classical media products containing 2 mM L-glutamine are stored at 2-8°C. These prepared solutions are assigned a shelf life of approximately 18 months. At similar or higher concentrations, in a pH range of 7.2 - 7,6, when protected from light, a similar shelf life is expected. Please see the image below to review the published stability study of L-Glutamine.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 answer
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.