Przejdź do
G9894
γ-Globulins from mouse
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8850,00 zł
7522,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
mouse
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
≤4% NaCl
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... ggld(14591)
General description
γ-Globulin molecules is made up of four polypeptide chains, of which two have molecular weights of about 50,000 and two of about 20,000. These chains are cross-linked by disulfide bonds.
Application
γ-Globulins from mouse were used to test the development and validation of ELISA for Herceptin detection in human serum.
Preparation Note
Prepared from Cohn Fraction II, III
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5009G4386G7516
description
≥90% (agarose gel electrophoresis)
description
≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
≥99% (electrophoresis)
description
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
biological source
mouse
biological source
bovine blood
biological source
human blood
biological source
bovine blood
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... ggld(14591)
Gene Information
-
Gene Information
human ... IGLL1(3543)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)