Przejdź do
GBL505016
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose film slides
16- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, plain glass
Synonim(y):
nitrocellulose slides, protein microarrays, Grace Biolabs 505016, film slides, porous nitrocellulose film slides
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122600
Material:
nitrocellulose (on glass)
Packaging:
pack of 20 ea
Manufacturer/tradename:
Grace Bio-Labs 505016
4190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nitrocellulose (on glass)
packaging
pack of 20 ea
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 505016
external size
25 mm × 75 mm
binding type
medium binding surface
General description
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Legal Information
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GBL505008GBL505004GBL505003
description
16- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, plain glass
description
8- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, frosted end glass
description
4- 15 mm x 15 mm NC pad per slide, plain glass
description
3- 18 mm x 16 mm NC pad per slide, plain glass
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 505016
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 505008
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 505004
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 505003
material
nitrocellulose (on glass)
material
nitrocellulose (on glass)
material
nitrocellulose (on glass)
material
nitrocellulose (on glass)
packaging
pack of 20 ea
packaging
pack of 20 ea
packaging
pack of 20 ea
packaging
pack of 20 ea
external size
25 mm × 75 mm
external size
25 mm × 75 mm
external size
25 mm × 75 mm
external size
25 mm × 75 mm
binding type
medium binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
medium binding surface
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)