Przejdź do
GEE70073X
Exonuclease I, 10 U/μL
Cytiva E70073X, pack of 5000 units
Synonim(y):
Exonuclease I Enzyme, ExoI, PCR cleanup enzyme, single-stranded DNA exonuclease
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
Escherichia coli
3810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli
packaging
pack of 5000 units
manufacturer/tradename
Cytiva E70073X
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Acts specifically on single-stranded DNA degrading it processively in the 3′- to 5′-direction, producing 5′-mononucleotides.
Exonuclease I (Exo I) from E. coli is an Mg2+ ion dependent exonuclease.
Application
Exonuclease I has been used to quantify the expression of 56 genes in each F2 XY gonad.
Biochem/physiol Actions
Exonuclease I (Exo I) from E. coli can degrade single-stranded DNA (ssDNA) from 3′ to 5′. It participates in various DNA repair systems, like, RecBCD-dependent homologous recombination, methyl-dependent mismatch repair and genomic tandem repeat maintenance.
Features and Benefits
  • Elimination of residual single-stranded DNA containing a 3′-terminus.
  • Measuring endonucleolytic cleavage of covalently closed circular (ccc) ssDNA.
  • Measuring DNA helicase activity.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GEE70073Z
Exonuclease I Cytiva E70073Z, pack of 2500 U
GEE70073Z
Exonuclease I
description
Cytiva E70073X, pack of 5000 units
description
Cytiva E70073Z, pack of 2500 U
biological source
Escherichia coli
biological source
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Cytiva E70073X
manufacturer/tradename
Cytiva E70073Z
packaging
pack of 5000 units
packaging
pack of 2500 U
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)