Przejdź do
GERPN418
ECL™ Advance Blocking Reagent
Cytiva RPN418
Synonim(y):
ECL™ Blocking Agent, Western blotting reagent, blocker, buffer, membrane blocker
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105332
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
wetted part: no
packaging
pkg of 40 g
manufacturer/tradename
Cytiva RPN418
color
Yellow. Pale color
storage temp.
2-8°C
General description
During the Western blotting process, non-specific binding of antibodies to the membrane is detrimental to the specificity and sensitivity of the assay. To overcome this challenge, it is essential to block parts of the membrane not already occupied by proteins. The Amersham™ ECL™ Prime blocking agent can be used for blocking Amersham Protran nitrocellulose (NC) and Amersham Hybond polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes when used along with the ECL™ chemiluminescence detection reagents, such as Amersham ECL™, ECL™ start, ECL™ Prime, ECL™ Select, and ECL™ Plex. Each pack contains 40 g of blocking agent, which is sufficient for at least 20 mini blots.
Application
ECL™ Advance Blocking Reagent may be used for high-sensitivity ECL and fluorescence western blotting applications.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GERPN2125GERPN2109GERPN2106
description
Cytiva RPN418
description
Cytiva RPN2125
description
Cytiva RPN2109
description
Cytiva RPN2106
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
Yellow. Pale color
color
White
color
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
color
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
feature
wetted part: no
feature
wetted part: no
feature
wetted part: no
feature
wetted part: no
manufacturer/tradename
Cytiva RPN418
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2125
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2109
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2106
packaging
pkg of 40 g
packaging
pkg of 40 g
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)