Przejdź do
GETE45F18
GE cassette foam sponges
for hinged cassette, thickness 1/8 in.
Synonim(y):
Cytiva TE45F-1/8, abosrbent, cushions, foam blotting pads, pad
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6207-11, Cytiva TE45F-1/8
thickness
1/8 in.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GETE25F18GETE25GE80642162
description
for hinged cassette, thickness 1/8 in.
description
thickness 1/8 in.
description
thickness 1/4 in.
description
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
thickness
1/8 in.
thickness
1/8 in.
thickness
1/4 in.
thickness
6 mm
manufacturer/tradename
Cytiva TE45F-1/8
manufacturer/tradename
Cytiva TE25F-1/8, Cytiva Article No. 80-6205-21
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6205-02, Cytiva TE25
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6421-62, Cytiva 80-6421-62
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 3 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GE cassette foam sponges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)