Przejdź do
GETE70
Półsucha jednostka transferowa GE TE70 ECL Transphor
gel size 14 cm (16 cm) , or 2 miniVue gels side by side, AC/DC input 100-240 V AC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
eCl@ss:
32160703
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6210-34, Cytiva TE70
gel size
14 cm (16 cm) , or 2 miniVue gels side by side
General description
Zaprojektowany, aby zapewnić doskonałe wyniki transferu elektroforetycznego przy użyciu niskiego prądu i napięcia przy minimalnej ilości buforu. Urządzenia są dostępne z wbudowanymi zasilaczami i bez nich, aby zapewnić maksymalną elastyczność.
  • -Elektrotransfer białek z żeli poliakrylamidowych w czasie krótszym niż 1 godzina w nowo zaprojektowanych, najnowocześniejszych urządzeniach.
  • -Przetestowane do użytku z odczynnikami Amersham ECL Western blotting.
  • -Urządzenia są dostępne z zasilaniem lub bez.
  • -Minimalna ilość buforu, wystarczająca do nasycenia bibuły i membran.
  • -Długotrwałe perforowane elektrody platynowo-tytanowe i ze stali nierdzewnej zapewniają jednolite, wolne od zanieczyszczeń transfery.
  • -Transfer dwóch żeli poliakrylamidowych w stosie.
  • -Niskie natężenie prądu i napięcie podczas transferu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)