Przejdź do
GN780263
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 1.0 mL, round (U) bottom, red
Synonim(y):
Greiner 780263, culture dish, culture plate, greiner plate, multiwell plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Size:
96 wells
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Greiner 780263
availability
available only in China
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)