Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
26 kDa
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
1.67 units/mg protein
mol wt
26 kDa
concentration
1.8 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GSTM4(2948)
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania koniugacji 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) ze zredukowanym glutationem (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 6,5) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
Cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationowej są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Ten gen koduje S-transferazę glutationu, która należy do klasy mu. Enzymy klasy mu funkcjonują w detoksykacji związków elektrofilowych, w tym czynników rakotwórczych, leków terapeutycznych, toksyn środowiskowych i produktów stresu oksydacyjnego, poprzez koniugację z glutationem. Geny kodujące enzymy klasy mu są zorganizowane w klaster genów na chromosomie 1p13.3 i wiadomo, że są wysoce polimorficzne. Te warianty genetyczne mogą zmieniać indywidualną podatność na czynniki rakotwórcze i toksyny, a także wpływać na toksyczność i skuteczność niektórych leków. Dywersyfikacja tych genów nastąpiła w regionach kodujących domeny wiążące substraty, a także we wzorcach ekspresji tkanek, aby dostosować się do rosnącej liczby obcych związków. Zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu, z których każdy koduje odrębną izoformę białka.
S-transferaza glutationowa mu 4 (GSTM4) to enzym, który u ludzi jest kodowany przez gen GSTM4. S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| concentration 1.8 mg/mL | concentration 2.55 mg/mL | concentration 2.95 mg/mL | concentration 3.1 mg/mL |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt 26 kDa | mol wt 26 kDa | mol wt - | mol wt 26 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?