Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32040100
Form:
frozen liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GSTO2(119391)
Biochem/physiol Actions
Białko kodowane przez ten gen jest S-transferazą glutationową klasy omega (GST). GST biorą udział w metabolizmie ksenobiotyków i czynników rakotwórczych. Dla tego genu znaleziono cztery warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
S-transferaza glutationowa omega 1 (GSTO2) to enzym, który u ludzi jest kodowany przez gen GSTO2. S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Gene Information human ... GSTO2(119391) | Gene Information human ... GSTA2(2939) | Gene Information human ... GSTM4(2948) | Gene Information human ... GSTM2(2946) |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?