Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
98-100%
Biological source:
human
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócOther Notes
Occurs as 3 major phenotypes: type 1-1, type 2-1, type 2-2.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98-100%, essentially salt-free, lyophilized powder | description clone HG-36, ascites fluid | description - | description from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:4,000 | technique(s) - | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source mouse | biological source - | biological source human male plasma (Type AB) |
| assay 98-100% | assay - | assay ≥90% (electrophoresis) | assay - |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form - | form lyophilized | form - |
| solubility H2O: soluble 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... HP(3240) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?