This product is not packaged in tablets, it is a supplied in powdered format. It is currently offered in a 25 mg and 100 mg pack size.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1720,00 zł
biological source
human
Quality Segment
assay
97-100% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunofluorescence: suitable
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
suitability
suitable for electrophoresis and chromatography standard
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HBB(3043)
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder | description whole antiserum | description lyophilized powder |
| assay 97-100% (agarose gel electrophoresis) | assay 97-100% (agarose gel electrophoresis) | assay - | assay 97-100% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source human | biological source human | biological source rabbit | biological source human |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:8,000 | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| suitability suitable for electrophoresis and chromatography standard | suitability suitable for electrophoresis and chromatography standard | suitability - | suitability suitable for electrophoresis and chromatography standard |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder |
| solubility H2O: soluble 20 mg/mL | solubility H2O: soluble 20 mg/mL | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How many tablets are in the bottle?